4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H58262.03EA 861 DKK
H58262.03 H58262.06 H58262.MD
4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine ≥97%
4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂O
Molekylvægt: 179,01
Smeltepunkt: 50…56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00087680
CAS-nummer: 5018-38-2
EINECS: 225-699-1