Thionylchlorid 1 M in dichloromethane
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H31857.APEA 1170 DKK
H31857.AP H31857.AE
Thionylchlorid 1 M in dichloromethane
Thionylchlorid
Formel: Cl₂OS
Molekylvægt: 118,97 g/mol
Massefylde: 1,35
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011449
CAS-nummer: 7719-09-7
EINECS: 231-748-8
ADR: 8,III