1,2-Bis(di(pentafluorophenyl)phosphino)ethane ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAB3428-1GEA 796 DKK
TCIAB3428-1G
1,2-Bis(di(pentafluorophenyl)phosphino)ethane ≥97.0% (by HPLC)
1,2-Bis(di(pentafluorophenyl)phosphino)ethane
Formel: C₂₆H₄F₂₀P₂
Molekylvægt: 758,226 g/mol
MDL Number: MFCD00058841
CAS-nummer: 76858-94-1
ADR: 6.1,III
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/99/28934799.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 193.0 to 197.0 deg-C