Hygromycin B
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
EHERC14260000EA 2630 DKK
EHERC14260000
Hygromycin B
Hygromycin B
Formel: C₂₀H₃₇N₃O₁₃
Molekylvægt: 527,5 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06795479
CAS-nummer: 31282-04-9
EINECS: 250-545-5
UN nummer: 3462
ADR: 6.1,I