6-Amino-1,4-benzodioxan ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAE0385-25MLEA 928 DKK
TCIAE0385-25ML
6-Amino-1,4-benzodioxan ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Amino-1,4-benzodioxan
Formel: C₈H₉NO₂
Molekylvægt: 151,17 g/mol
Kogepunkt: 162°C
MDL Number: MFCD00006824
CAS-nummer: 22013-33-8
EINECS: 244-718-4
ADR: 6.1,III
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/08/28967908.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %