3,6-Dioxaoctamethylendiamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
TCIAB1431-25GEA
173
DKK
TCIAB1431-25G
TCIAB1431-100G
TCIAB1431-500G
3,6-Dioxaoctamethylendiamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,6-Dioxaoctamethylendiamin
Formel:
C₆H₁₆N₂O₂ Molekylvægt: 148,20 g/mol Kogepunkt: 123°C Flammepunkt: 121°C |
MDL Number:
MFCD00040474 CAS-nummer: 929-59-9 EINECS: 213-203-6 UN nummer: 2735 ADR: 8,II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |