3-Oxetanon 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H57870.03EA 2850 DKK
H57870.03 H57870.06
3-Oxetanon 95%
3-Oxetanon
Formel: C₃H₄O₂
Molekylvægt: 72,06 g/mol
Kogepunkt: 140 °C
Massefylde: 1,124
Flammepunkt: 26 °C (79 °F)
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD09263255
CAS-nummer: 6704-31-0
UN nummer: 1993
ADR: 3,III