(Trifluormethyl)trimethylsilan 0.5 M in THF
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H31520.AEEA
2700
DKK
H31520.AE
H31520.AA
H31520.AC
(Trifluormethyl)trimethylsilan 0.5 M in THF
(Trifluoromethyl)trimethylsilane
Formel:
C₄H₉F₃Si Molekylvægt: 142,2 g/mol Kogepunkt: 40 °C Massefylde: 0,895 Flammepunkt: 17 °C (63 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00145454 CAS-nummer: 81290-20-2 ADR: 3,II |