tert-Butylhydroperoxid 70% in water
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAB3153-100GEA 165 DKK
TCIAB3153-100G
tert-Butylhydroperoxid 70% in water
tert-Butylhydroperoxid
Formel: C₄H₁₀O₂
Molekylvægt: 90,12 g/mol
Kogepunkt: 89°C
Smeltepunkt: -3°C
Flammepunkt: 43°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002130
CAS-nummer: 75-91-2
EINECS: 200-915-7
UN nummer: 3109
ADR: 5.2,
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Iodometric titration) 65.0 to 71.0 w/w%