Thiophen-2-carbonylchlorid ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
TCIAT0177-100GEA
600
DKK
TCIAT0177-100G
TCIAT0177-500G
TCIAT0177-25G
Thiophen-2-carbonylchlorid ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Thiophen-2-carbonylchlorid
Formel:
C₅H₃ClOS Molekylvægt: 146,6 g/mol Kogepunkt: 190°C Flammepunkt: 90°C |
MDL Number:
MFCD00005428 CAS-nummer: 5271-67-0 EINECS: 226-092-4 UN nummer: 3265 ADR: 8,III |
![]() |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 99.0 % |