(±)-Camphorquinone 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ACRO154570500EA 2940 DKK
ACRO154570500 ACRO154570050 ACRO154570100
(±)-Camphorquinone 99%
(±)-Camphorquinone
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Molekylvægt: 166,22 g/mol
Smeltepunkt: 198…202 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00064160
CAS-nummer: 10373-78-1
EINECS: 233-814-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 204 °C
GC ≥98.5 %