Aminoacetaldehyddiethylacetal ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
TCIAA0247-250MLEA
2450
DKK
TCIAA0247-250ML
TCIAA0247-25ML
Aminoacetaldehyddiethylacetal ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Aminoacetaldehyddiethylacetal
Formel:
C₆H₁₅NO₂ Molekylvægt: 133,19 g/mol Kogepunkt: 163°C Flammepunkt: 45°C |
MDL Number:
MFCD00008136 CAS-nummer: 645-36-3 EINECS: 211-439-4 UN nummer: 2924 ADR: 3,III |
![]() |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |