1,2-Epoxy-3-methoxypropan ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAA0221-25MLEA 140 DKK
TCIAA0221-25ML TCIAA0221-500ML
1,2-Epoxy-3-methoxypropan ≥99.0% (by GC)
(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether
Formel: C₆H₁₀O₂
Molekylvægt: 114,14 g/mol
Kogepunkt: 154°C
Flammepunkt: 49°C
MDL Number: MFCD00005143
CAS-nummer: 106-92-3
EINECS: 203-442-4
UN nummer: 2219
ADR: 3,III
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/51/28927651.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %