Cyclohexanmethylamin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Cyclohexylmethanamine
TCIAA1114-25MLEA 657 DKK
TCIAA1114-25ML TCIAA1114-100ML
Cyclohexanmethylamin ≥98.0% (by GC)
Cyclohexanmethylamin
Formel: C₇H₁₅N
Molekylvægt: 113,2 g/mol
Kogepunkt: 163°C
Smeltepunkt: –8 °C
Flammepunkt: 48°C
MDL Number: MFCD00001520
CAS-nummer: 3218-02-8
EINECS: 221-741-8
UN nummer: 2734
ADR: 8,II
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/32/28928932.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %