Cyclohexan ≥99.5% (by GC) til HPLC
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAC0818-500MLEA 567 DKK
TCIAC0818-500ML
Cyclohexan ≥99.5% (by GC) til HPLC
Cyclohexane
Formel: C₆H₁₂
Molekylvægt: 84,16 g/mol
Kogepunkt: 81°C
Smeltepunkt: 7 °C
Flammepunkt: -20°C
MDL Number: MFCD00003814
CAS-nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN nummer: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/57/28937857.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
Absorbance (210nm) max. 0.800
Absorbance (220nm) max. 0.400
Absorbance (230nm) max. 0.200