3-Nitro-o-xylen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAD1076-25GEA 329 DKK
TCIAD1076-25G
3-Nitro-o-xylen ≥99.0% (by GC)
3-Nitro-o-xylen
Formel: C₈H₉NO₂
Molekylvægt: 151,16 g/mol
Kogepunkt: 132°C
Flammepunkt: 107°C
MDL Number: MFCD00007162
CAS-nummer: 83-41-0
EINECS: 201-474-3
UN nummer: 1665
ADR: 6.1,II
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/63/08/28976308.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %