Benzen ≥99.5% (by GC) til spektrofotometri
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
TCIAB0020-500MLEA
263
DKK
TCIAB0020-500ML
Benzen ≥99.5% (by GC) til spektrofotometri
Benzen
Formel:
C₆H₆ Molekylvægt: 78,11 g/mol Kogepunkt: 80°C Smeltepunkt: 5,5 °C Flammepunkt: -10°C |
MDL Number:
MFCD00003009 CAS-nummer: 71-43-2 EINECS: 200-753-7 UN nummer: 1114 ADR: 3,II REACH: 01-2119447106-44 Merck Index: 13,01066 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.5 % |
Absorbance (280nm) | max. 0.700 |
Absorbance (290nm) | max. 0.300 |
Absorbance (300nm) | max. 0.150 |