4'-Methylbiphenyl-4-carboxylsyre 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H34459.03EA 805 DKK
H34459.03 H34459.06
4'-Methylbiphenyl-4-carboxylsyre 96%
4'-Methylbiphenyl-4-carboxylsyre
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Molekylvægt: 212,25 g/mol
Smeltepunkt: 257…258 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00448778
CAS-nummer: 720-73-0