4'-fluorbiphenyl-4-carboxylsyre 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H33208.03EA 1140 DKK
H33208.03 H33208.06
4'-fluorbiphenyl-4-carboxylsyre 96%
4'-fluorbiphenyl-4-carboxylsyre
Formel: C₁₃H₉FO₂
Molekylvægt: 216,21 g/mol
Smeltepunkt: 243…244 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631909
CAS-nummer: 5731-10-2