5-(Trimethylsilyl)thiazol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAT1523-1MLEA 534 DKK
TCIAT1523-1ML
5-(Trimethylsilyl)thiazol ≥98.0% (by GC)
5-(Trimethylsilyl)thiazole
Formel: C₆H₁₁NSSi
Molekylvægt: 157,31 g/mol
Kogepunkt: 65°C
MDL Number: MFCD00191506
CAS-nummer: 79265-36-4
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/55/37/28995537.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %