1,2,4-Trifluor-5-nitrobenzen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAT1589-25GEA 370 DKK
TCIAT1589-25G TCIAT1589-5G
1,2,4-Trifluor-5-nitrobenzen ≥98.0% (by GC)
1,2,4-Trifluor-5-nitrobenzen
Formel: C₆H₂F₃NO₂
Molekylvægt: 177,08 g/mol
Kogepunkt: 195°C
Smeltepunkt: –11 °C
Flammepunkt: 89°C
MDL Number: MFCD00007051
CAS-nummer: 2105-61-5
EINECS: 218-281-5
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/55/96/28995596.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %