Tecnazen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,2,4,5-Tetrachlor-3-nitrobenzen
TCIAT0624-500GEA 2310 DKK
TCIAT0624-500G TCIAT0624-25G
Tecnazen ≥98.0% (by GC)
Tecnazen
Formel: C₆HCl₄NO₂
Molekylvægt: 260,89 g/mol
Smeltepunkt: 99 °C
MDL Number: MFCD00007066
CAS-nummer: 117-18-0
EINECS: 204-178-2
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/16/28994816.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 102.0 deg-C