2-Iod-2-methylpropan ≥97.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Stabilization: Stabilised with copper chip
TCIAB1072-25GEA 485 DKK
TCIAB1072-25G
2-Iod-2-methylpropan ≥97.0% (by GC) stabilised
2-Iodo-2-methylpropane
Formel: C₄H₉I
Molekylvægt: 184,02 g/mol
Kogepunkt: 99°C
Smeltepunkt: –78 °C
Flammepunkt: -10°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001068
CAS-nummer: 558-17-8
EINECS: 209-190-1
UN nummer: 2391
ADR: 3,II
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/29/28/28932928.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %