Kaliumcyclopropyltrifluorborat ≥90%, tech.
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H60673.06EA 2690 DKK
H60673.06 H60673.03
Kaliumcyclopropyltrifluorborat ≥90%, tech.
Kaliumcyclopropyltrifluorborat
Formel: C₃H₅BF₃K
Molekylvægt: 147,98 g/mol
Smeltepunkt: 348…350 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09265031
CAS-nummer: 1065010-87-8