n-Hexadecan ≥87%, Technical Grade
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
J202-500MLEA 1010 DKK
J202-500ML
n-Hexadecan ≥87%, Technical Grade
n-Hexadecane
Formel: H₃C(CH₂)₁₄CH₃
Molekylvægt: 226,45 g/mol
Kogepunkt: 287 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 18 °C
Massefylde: 0,77331 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 135 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008998
CAS-nummer: 544-76-3
EINECS: 208-878-9
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/32/736932.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance @11°C (60 sec) Colorless liquid.
Appearance @20°C Colorless liquid
Purity ≥87 %
UV Scan 400-800nm ≤0.15