Triisopentylamin ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
TCIAT0455-10MLEA
247
DKK
TCIAT0455-10ML
Triisopentylamin ≥95.0% (by GC)
Triisopentylamin
Formel:
C₁₅H₃₃N Molekylvægt: 227,43 g/mol Kogepunkt: 270°C Flammepunkt: 77°C |
MDL Number:
MFCD00015054 CAS-nummer: 645-41-0 EINECS: 211-441-5 UN nummer: 2735 ADR: 8,III |
![]() |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |