2-Iodpropan til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43955.0250EA 1620 DKK
8.43955.0250
2-Iodpropan til syntese, Sigma-Aldrich®
2-Iodopropane
Formel: C₃H₇I
Molekylvægt: 169,99 g/mol
Kogepunkt: 90 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2,8 °C
Massefylde: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 25 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 75-30-9
EINECS: 200-859-3
UN nummer: 2392
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05234
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 1.4 g/l (20°C)
Melting Point -90 °C
Flash Point 42 °C
Density 1.703 g/cm3 (25 °C)