Dichlormethan ≥99.5% (by GC) stabilised til HPLC
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Methylenchlorid
Stabilization: stabiliseret med 2-methyl-2-buten
TCIAM0629-500MLEA 156 DKK
TCIAM0629-500ML
Dichlormethan ≥99.5% (by GC) stabilised til HPLC
Dichloromethane
Formel: CH₂Cl₂
Molekylvægt: 84,93 g/mol
Kogepunkt: 39°C
Smeltepunkt: -97°C
MDL Number: MFCD00000881
CAS-nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN nummer: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/90/28974090.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
Absorbance (240nm) max. 0.300
Absorbance (254nm) max. 0.020
Absorbance (270nm) max. 0.010