Octylacetat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAA0042-500MLEA 698 DKK
TCIAA0042-500ML TCIAA0042-25ML
Octylacetat ≥98.0% (by GC)
Octylacetat
Formel: C₁₀H₂₀O₂
Molekylvægt: 172,27 g/mol
Kogepunkt: 210°C
Smeltepunkt: –38,5 °C
Flammepunkt: 95°C
MDL Number: MFCD00009562
CAS-nummer: 112-14-1
EINECS: 203-939-6
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/87/28927487.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %