Ethylacetat ≥99.5% (by GC) til spektrofotometri
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAA0030-250MLEA 214 DKK
TCIAA0030-250ML
Ethylacetat ≥99.5% (by GC) til spektrofotometri
Ethylacetat
Formel: CH₃COOC₂H₅
Molekylvægt: 88,11 g/mol
Kogepunkt: 77°C
Smeltepunkt: –83 °C
Flammepunkt: -3°C
MDL Number: MFCD00009171
CAS-nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN nummer: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/69/28927469.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
Absorbance (260nm) max. 0.300
Absorbance (270nm) max. 0.020
Absorbance (280nm) max. 0.010