4,4,5,5,5-Pentafluorpentan-1-ol ≥93.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
TCIAP1342-25GEA
1510
DKK
TCIAP1342-25G
TCIAP1342-5G
4,4,5,5,5-Pentafluorpentan-1-ol ≥93.0% (by GC)
4,4,5,5,5-Pentafluorpentan-1-ol
Formel:
C₅H₇F₅O Molekylvægt: 178,1 g/mol Kogepunkt: 135°C Flammepunkt: 63°C |
MDL Number:
MFCD00153224 CAS-nummer: 148043-73-6 EINECS: 421-360-9 |
![]() |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 93.0 % |