Kaliumchlorid 1 mol/l (1 N) i vandigopløsning
Leverandør: Mettler - Toledo
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
METT51343181EA 122 DKK
METT51343181
Kaliumchlorid 1 mol/l (1 N) i vandigopløsning
Potassium chloride
Formel: KCl
Molekylvægt: 74,55 g/mol
Massefylde: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011360
CAS-nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8