Osmiumsyre 4% in water
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Osmiumtetraoxid
TCIAO0308-10MLEA 920 DKK
TCIAO0308-10ML
Osmiumsyre 4% in water
Osmiumsyre
Formel: O₄Os
Molekylvægt: 254,23 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011150
CAS-nummer: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
UN nummer: 3289
ADR: 6.1,II
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/71/28990571.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Concentration 4.0 to 4.4 %