Osmiumsyre 4% i vandigopløsning, Sigma-Aldrich®
Leverandør: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Osmiumtetraoxid
75632-5MLEA
1630
DKK
75632-5ML
75632-10ML
Osmiumsyre 4% i vandigopløsning, Sigma-Aldrich®
Osmiumsyre
Formel:
O₄Os Molekylvægt: 254,23 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00011150 CAS-nummer: 20816-12-0 EINECS: 244-058-7 UN nummer: 3287 ADR: 6.1,II |