Ethylamin ∼70% ∼12 mol/L in water
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
TCIAE0246-500MLEA
214
DKK
TCIAE0246-500ML
TCIAE0246-25ML
Ethylamin ∼70% ∼12 mol/L in water
Ethylamin
Formel:
C₂H₇N Molekylvægt: 45,08 g/mol Flammepunkt: -24°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00008160 CAS-nummer: 75-04-7 EINECS: 200-834-7 UN nummer: 2270 ADR: 3,II |
![]() |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Concentration (Neutralization titration) | 69.0 to 73.0 w/w% |