3-Nitro-1,2,4-triazol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) coupling agent
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAN0477-1GEA 255 DKK
TCIAN0477-1G TCIAN0477-5G
3-Nitro-1,2,4-triazol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) coupling agent
3-Nitro-1H-1,2,4-triazole
Formel: C₂H₂N₄O₂
Molekylvægt: 114,06 g/mol
Smeltepunkt: 210…215 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009749
CAS-nummer: 24807-55-4
EINECS: 246-468-1
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/40/28989640.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %