m,m,m-Tricresylphosphater
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC17800820EA 541 DKK
EHERC17800820
m,m,m-Tricresylphosphater
m,m,m-Tricresylphosphater
Formel: C₂₁H₂₁O₄P
Molekylvægt: 368,37 g/mol
Kogepunkt: 442 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 25…26 °C
Massefylde: 1,15 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00041907
CAS-nummer: 563-04-2
EINECS: 209-241-8
UN nummer: 2574
ADR: 6.1,II