o,o,o-Tricresylphosphater ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAP1331-25GEA 2520 DKK
TCIAP1331-25G TCIAP1331-5G
o,o,o-Tricresylphosphater ≥97.0% (by GC)
o,o,o-Tricresylphosphater
Formel: C₂₁H₂₁O₄P
Molekylvægt: 368,37 g/mol
Kogepunkt: 410°C
Smeltepunkt: 11 °C
Flammepunkt: 225°C
MDL Number: MFCD00041906
CAS-nummer: 78-30-8
EINECS: 201-103-5
UN nummer: 2574
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09893
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %