4-Chlorstyren ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Stabilization: stabiliseret med 4-tert-Butylpyrocatechol
TCIAC0290-10MLEA 197 DKK
TCIAC0290-10ML TCIAC0290-25ML
4-Chlorstyren ≥98.0% (by GC) stabilised
4-Chlorstyren
Formel: C₈H₇Cl
Molekylvægt: 138,6 g/mol
Smeltepunkt: –15,9 °C
Flammepunkt: 64°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000632
CAS-nummer: 1073-67-2
EINECS: 214-028-8
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/73/36/28937336.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %