3-Chlorstyren ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Stabilization: stabiliseret med 4-tert-Butylpyrocatechol
TCIAC0289-10MLEA 1830 DKK
TCIAC0289-10ML
3-Chlorstyren ≥98.0% (by GC) stabilised
3-Chlorstyren
Formel: C₈H₇Cl
Molekylvægt: 138,6 g/mol
Kogepunkt: 87°C
Smeltepunkt: –26 °C
Flammepunkt: 63°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000598
CAS-nummer: 2039-85-2
EINECS: 218-024-7
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/73/35/28937335.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %