2-Chlorstyren ≥96.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Stabilization: stabiliseret med 4-tert-Butylpyrocatechol
TCIAC0288-5GEA 345 DKK
TCIAC0288-5G TCIAC0288-25G
2-Chlorstyren ≥96.0% (by GC) stabilised
2-Chlorstyren
Formel: C₈H₇Cl
Molekylvægt: 138,6 g/mol
Kogepunkt: 187°C
Smeltepunkt: -63°C
Flammepunkt: 58°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000567
CAS-nummer: 2039-87-4
EINECS: 218-026-8
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/73/34/28937334.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %