1,2-Epithiopropan ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Stabilization:
Stabilised with butyl mercaptan
TCIAP0321-25MLEA
1210
DKK
TCIAP0321-25ML
TCIAP0321-5ML
1,2-Epithiopropan ≥98.0% (by GC) stabilised
(±)-1,2-Epithiopropane
Formel:
C₃H₆S Molekylvægt: 74,15 g/mol Kogepunkt: 75°C Smeltepunkt: –91 °C Flammepunkt: 10°C |
MDL Number:
MFCD00005160 CAS-nummer: 1072-43-1 EINECS: 214-007-3 UN nummer: 1992 ADR: 3,II |
![]() |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |