Butylhexanoat
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC10948031EA 572 DKK
EHERC10948031
Butylhexanoat
Butylhexanoat
Formel: C₁₀H₂₀O₂
Molekylvægt: 172,27 g/mol
Kogepunkt: 207 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,866 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00053804
CAS-nummer: 626-82-4
EINECS: 210-964-6