(±)-δ-Dodecalacton ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAD1414-25MLEA 214 DKK
TCIAD1414-25ML
(±)-δ-Dodecalacton ≥98.0% (by GC)
(±)-δ-Dodecalacton
Formel: C₁₂H₂₂O₂
Molekylvægt: 198,31 g/mol
Kogepunkt: 130°C
Smeltepunkt: –7 °C
Flammepunkt: 165°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006651
CAS-nummer: 713-95-1
EINECS: 211-932-4
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/57/28978257.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %