Hexyltrichlorsilan ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
TCIAH0547-25MLEA
370
DKK
TCIAH0547-25ML
Hexyltrichlorsilan ≥97.0% (by GC)
Hexyltrichlorosilane
Formel:
C₆H₁₃Cl₃Si Molekylvægt: 219,61 g/mol Kogepunkt: 192°C Flammepunkt: 56°C |
MDL Number:
MFCD00013606 CAS-nummer: 928-65-4 EINECS: 213-178-1 UN nummer: 1784 ADR: 8,II |
![]() |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |