Butylvinylether ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Stabilization: Stabilised with potassium hydroxide
TCIAB0746-500MLEA 296 DKK
TCIAB0746-500ML TCIAB0746-25ML
Butylvinylether ≥98.0% (by GC) stabilised
Butylvinylether
Formel: C₆H₁₂O
Molekylvægt: 100,16 g/mol
Kogepunkt: 93°C
Smeltepunkt: -92°C
Flammepunkt: -9°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009454
CAS-nummer: 111-34-2
EINECS: 203-860-7
UN nummer: 2352
ADR: 3,II
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/26/76/28932676.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %