Natriumdeoxycholat ≥98.0% (by titrimetric analysis) til elektroforese
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAD1820-25GEA 600 DKK
TCIAD1820-25G
Natriumdeoxycholat ≥98.0% (by titrimetric analysis) til elektroforese
Natriumdeoxycholat
Formel: C₂₄H₃₉NaO₄
Molekylvægt: 414,56 g/mol
Smeltepunkt: 357…365 °C
MDL Number: MFCD00064139
CAS-nummer: 302-95-4
EINECS: 206-132-7
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/03/28978603.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +42.0 to +45.0 deg (C=2, H2O)
Functionality test to pass test