3-Methyl-1-butanthiol ≥94.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAI0149-250MLEA 2670 DKK
TCIAI0149-250ML TCIAI0149-25ML
3-Methyl-1-butanthiol ≥94.0% (by titrimetric analysis)
3-Methyl-1-butanthiol
Formel: C₅H₁₂S
Molekylvægt: 104,22 g/mol
Kogepunkt: 120°C
Smeltepunkt: –134 °C
Flammepunkt: 19°C
MDL Number: MFCD00004899
CAS-nummer: 541-31-1
EINECS: 208-774-3
UN nummer: 3336
ADR: 3,II
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/26/28971926.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 94.0 %