2-Nitro-4-(trifluormethoxy)anilin ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H33137.06EA 1150 DKK
H33137.06
2-Nitro-4-(trifluormethoxy)anilin ≥97%
2-Nitro-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₅F₃N₂O₃
Smeltepunkt: 62…64 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00042326
CAS-nummer: 2267-23-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III