(3-Chlorpropyl)trichlorsilan ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
TCIAC0844-25GEA
386
DKK
TCIAC0844-25G
(3-Chlorpropyl)trichlorsilan ≥97.0% (by GC)
(3-Chloropropyl)trichlorosilane
Formel:
ClH₂CCH₂CH₂SiCl₃ Molekylvægt: 211,98 g/mol Kogepunkt: 178°C Flammepunkt: 84°C |
MDL Number:
MFCD00013694 CAS-nummer: 2550-06-3 EINECS: 219-844-8 UN nummer: 2987 ADR: 8,II |
![]() |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |